missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromosalicylaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 5-Bromosalicylaldehyde |
| CAS | 1761-61-1 |
| Molecular Formula | C7H5BrO2 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | 5-Bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, NSC 7310, NSC 9258 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1ccc(Br)cc1C=O |
| IUPAC Name | 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.02 |
| Formula Weight | 199.9473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?