missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(2-Isobutyl)-4-amino-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5-(2-Isobutyl)-4-amino-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1093415-88-3 |
| Molecular Formula | C8H13N3O2 |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | 4-Amino-5-(2-methylpropyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-4(2)3-5-6(9)7(8(12)13)11-10-5/h4H,3,9H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)Cc1[nH]nc(C(=O)O)c1N |
| IUPAC Name | 4-amino-5-(2-methylpropyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 183.21 |
| Formula Weight | 183.1008 |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?