missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10295504
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10295504 10 g 10g
10235464 1 g 1g
10001924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10295504 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB01053EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 35037-73-1
Molecular Formula C8H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.12
MDL Number MFCD00035702
InChI Key LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
PubChem CID 92298
IUPAC Name 1-isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F

Spezifikation

CAS Min % 97.0
Density 1.34g/mL
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Linear Formula CF3OC6H4NCO
Quantity 10 g
Formula Weight 203.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.