missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10285464
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10285464 25 g 25g
10662653 1 g 1g
10743663 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10285464 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL00746EB
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Chemische Identifikatoren

CAS 19241-24-8
Molecular Formula C11H13NS
Molecular Weight (g/mol) 191.292
MDL Number MFCD00022059
InChI Key OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140503
IUPAC Name 1-tert-butyl-4-isothiocyanatobenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S

Spezifikation

CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Linear Formula (CH3)3CC6H4NCS
Quantity 25 g
Synonym 4-tert-butylphenyl isothiocyanate, 4-t-butylphenyl isothiocyanate, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butyl phenyl isothiocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butylphenylisothiocyanate, zlchem 964, 4-t-butylphenylisothiocyanate, p-t-butylphenyl isothiocyanate, 4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Formula Weight 191.3
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.