missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ 4-Rows Test Tube Rack 48 Holes Dia.18 mm, Width 97 mm, For One45
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
For Use With (Equipment):
10, 14, 22, 29 and 45 L Baths
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Test tube rack
- For use with Memmert water or oil baths
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | 10, 14, 22, 29 and 45 L Baths |
| Holds | 48 x 18 mm Test Tubes |
| Width (Metric) | 95 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur