missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™

Product Code. 10644603
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10644603 1 g Amber Glass Bottle 1g
10149602 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10215334 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10644603 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SEW02660DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Formats
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 208108-76-3
Molecular Formula C12H7F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 272.241
InChI Key GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid
PubChem CID 2783372
IUPAC Name 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F

Spezifikation

Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 272.25
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.