missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrophenol, ≥99.5%, Solstice

Artikelnummer. 15696940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
15696940 500 g Glass bottle 500g
15686940 25 g Glass bottle 25g
15676940 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15696940 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 73560500G

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 100-02-7
Molecular Formula C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
MDL Number MFCD00007331
InChI Key BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC Name 4-nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Spezifikation

Melting Point 116°C
Boiling Point 279°C
Linear Formula O2NC6H4OH
UN Number UN1663
Beilstein 1281877
Solubility Information 14.8g/L at 25°C
Formula Weight 139.11g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Packaging Glass bottle
Vapor Pressure 0.6mmHg (120°C)
Density 1.479g/cm3
Color Yellow
pH 4.4
Quantity 500 g
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material 4-Nitrophenol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.