missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Mikromol™

Product Code. 30457671
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30457671 4 x 25 mg 100mg
30052648 100 mg 100mg
30049857 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30457671 Supplier Mikromol Supplier No. MM0161.0300254AMP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 393-11-3
Analyte or Component Names 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C7 H5 F3 N2 O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Flutamide Imp. A (EP), Flutamide USP Related Compound A, Flutamide USP RC A, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Related Compound A, Flutamide Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
Solution Type Neat
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 206.12
Quantity 4 x 25 mg
Formula Weight 206.0303 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.