missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methoxybenzaldehyde, MedChemExpress

Product Code. 16489416
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16489416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16489416 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0740
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress 4-Methoxybenzaldehyde is a naturally occurring fragrant phenolic compound. 4-Methoxybenzaldehyde has been found in many plant species including horseradish, anise, star anise. 4-Methoxybenzaldehyde is a possible neurotoxicant and it has shown effects that include mortality, attractancy, and interference with host seeking .

4-Methoxybenzaldehyde is a naturally occurring fragrant phenolic compound. 4-Methoxybenzaldehyde has been found in many plant species including horseradish, anise, star anise. 4-Methoxybenzaldehyde is a possible neurotoxicant and it has shown effects that include mortality, attractancy, and interference with host seeking .

Spécification

Chemical Name or Material 4-Methoxybenzaldehyde
CAS 123-11-5
Color Colorless
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C8H8O2
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (734.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(OC)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Formula Weight 136.15
Percent Purity 99.67%
Grade Research
Physical Form Liquid
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.