missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxyisophthalic Acid, TRC

Product Code. 30395425
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Packungsgröße:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30395425 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30395425 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94358010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 4-Hydroxyisophthalic Acid
CAS 636-46-4
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C8 H6 O5
Quantity 10 g
Synonym 4-Hydroxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid, 4-Hydroxyisophthalic Acid, Acetylsalicylic Acid Imp. B (EP), Salicylic Acid Imp. B (EP), 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, Isophthalic acid, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Hydroxy-m-phthalic acid, Eupirina, NSC 2445
InChI Formula InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)O
IUPAC Name 4-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.13
Formula Weight 182.0215
Percent Purity >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.