missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 825-90-1 |
| Molecular Formula | C6H5NaO4S |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Sodium 4-Hydroxybenzenesulfonate, Sodium p-Hydroxybenzenesulfonate, Sodium p-Hydroxyphenylsulfonate, Sodium p-Phenolsulfonate, p-Hydroxybenzenesulfonic Acid Monosodium Salt, p-Hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O4S.Na/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4,7H,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | sodium;4-hydroxybenzenesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.16 |
| Formula Weight | 195.9806 |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?