missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30402003
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 g
Packungsgröße:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30402003 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30402003 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH80781050G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt
CAS 825-90-1
Molecular Formula C6H5NaO4S
Quantity 50 g
Synonym Sodium 4-Hydroxybenzenesulfonate, Sodium p-Hydroxybenzenesulfonate, Sodium p-Hydroxyphenylsulfonate, Sodium p-Phenolsulfonate, p-Hydroxybenzenesulfonic Acid Monosodium Salt, p-Hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C6H6O4S.Na/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4,7H,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;4-hydroxybenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 196.16
Formula Weight 195.9806
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.