missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Cyano-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate, TRC

Artikelnummer. 30360740
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30360740 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30360740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98764010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 4-Cyano-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate
CAS 143782-23-4
Molecular Formula C9H3F3N2S
Quantity 10 g
Synonym 4-Isothiocyanato-2-trifluoromethylbenzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C9H3F3N2S/c10-9(11,12)8-3-7(14-5-15)2-1-6(8)4-13/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1cc(ccc1C#N)N=C=S
IUPAC Name 4-isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 228.19
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.