missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsTekniske data
Tekniske data
| CAS | 77470-53-2 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 161°C to 163°C |
| Color | Brown or Cream to Gray-Pink |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (Argentometry) |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C5H7Cl2NS |
| MDL Number | MFCD00067725 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?