missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 11322996
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11322996 25 g 25g
11312996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11322996 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10778.14

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 23165-53-9
Molecular Formula C8H6ClNS
Molecular Weight (g/mol) 183.65
MDL Number MFCD00041089
InChI Key XTYLRVPBHHRTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 3-chloro-6-isothiocyanatotoluene, benzene, 4-chloro-1-isothiocyanato-2-methyl, 4-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, 4-chloro-2-methyl-phenyl isothiocyanate, 2-methyl-4-chlorophenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, acmc-20amlo, chlorotrimethylsilane tmcs, 4-chloro-2-methyl isothiocyanate
PubChem CID 90021
IUPAC Name 4-chloro-1-isothiocyanato-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC(Cl)=CC=C1N=C=S

Specifica

Melting Point 33°C to 35°C
Quantity 25 g
Odor Irritating
UN Number UN2923
Beilstein 2963683
Boiling Point 88°C to 90°C (0.4 mmHg)
Formula Weight 183.66
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.