missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Carbamoyl-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 15459735
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15459735 1 g 1g
15469735 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15459735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52316.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 957345-69-6
Molecular Formula C13H16BF2NO3
Molecular Weight (g/mol) 283.08
MDL Number MFCD17215212
InChI Key GSZDBQKZAWFMIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carbamoyl-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzamide
PubChem CID 59023072
IUPAC Name 2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(C(N)=O)C(F)=C1

Specifica

Quantity 1 g
Formula Weight 283.08
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 4-Carbamoyl-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.