missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Anilino-4-oxobutanoic Acid, TRC

Catalog No. 30346073
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Packungsgröße:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
30346073 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30346073 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA663950500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 4-Anilino-4-oxobutanoic Acid
CAS 102-14-7
Molecular Formula C10 H11 N O3
Quantity 500 mg
Synonym Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenylamino)-, Succinanilic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid, 4-Anilino-4-oxobutanoic acid, 4-Oxo-4-(N-phenylamino)butanoic acid, N-Phenylbutanedioic acid monoamide, N-Phenylsuccinamic acid, NSC 56471, Succinic acid monoanilide, Succinic monoanilide
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(6-7-10(13)14)11-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC Name 4-anilino-4-oxobutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 193.2
Formula Weight 193.0739
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.