missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Acetaminophen-d3 Sulfate, TRC

Code produit 30326150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30326150 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30326150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16122710MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 4-Acetaminophen-d3 Sulfate
CAS 1020718-78-8
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C8 2H3 H6 N O5 S
Quantity 10 mg
Synonym Acetamide-2,2,2-d3, N-[4-(sulfooxy)phenyl]- (ACI), N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-2,2,2-d3 (ACI), 4-Acetaminophen-d3 sulfate, Acetaminophen sulfate-d3, N-(Acetyl-d3)-4-aminophenol O-sulfate, Paracetamol O-sulfate D3 (acetyl-D3), Paracetamol-d3 sulfate
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO5S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(OS(=O)(=O)O)cc1
IUPAC Name [4-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]phenyl] hydrogen sulfate
Molecular Weight (g/mol) 234.24
Formula Weight 234.039
Percent Purity >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.