missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Acetamidobutanoic acid, MedChemExpress
Descripción
4-Acetamidobutanoic acid (N-acetyl GABA), the main metabolite of GABA, exhibits antioxidant and antibacterial activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 4-Acetamidobutanoic acid |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 3025-96-5 |
| Color | White |
| Quantity | 200 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H11NO3 |
| Synonym | N-acetyl GABA |
| Solubility Information | H2O : 50 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CCCNC(C)=O |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?