missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2’-bipyrimidine, TRC

Product Code. 17932035
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17932035 100 mg 100mg
30138048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17932035 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD434910100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 150728-13-5
Molecular Formula C15 H10 Cl2 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 349.17
Synonym 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D
IUPAC Name 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidine
SMILES COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3

Specifications

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
Formula Weight 348.0181
Chemical Name or Material 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.