missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5-Dihydro Prednisone, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 4,5-Dihydro Prednisone |
| CAS | 103881-93-2 |
| Molecular Formula | C21 H28 O5 |
| Quantity | 1 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydro Prednisone, Pregn-1-ene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-, (5α)-, 5α-Pregn-1-ene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy- (6CI), (5α)-17,21-Dihydroxypregn-1-ene-3,11,20-trione |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,12,14-15,18,22,26H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO |
| IUPAC Name | (5S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.444 |
| Formula Weight | 360.194 |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?