missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4-Dimethylpentan-2-ol, TRC

Product Code. 30381975
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30381975 100 mg -
30382271 50 mg -
30372643 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30381975 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD455945100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6144-93-0
Molecular Formula C7H16O
Molecular Weight (g/mol) 116.2
IUPAC Name 4,4-dimethylpentan-2-ol
SMILES CC(O)CC(C)(C)C

Spezifikation

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H16O/c1-6(8)5-7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3
Formula Weight 116.1201
Chemical Name or Material 4,4-Dimethylpentan-2-ol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.