missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Molecular Formula | C19 H25 N3 O6 S |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester (9CI), Ethyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H25N3O6S/c1-4-16-13(3)12-22(17(16)23)18(24)20-11-10-14-6-8-15(9-7-14)29(26,27)21-19(25)28-5-2/h6-9H,4-5,10-12H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25) |
| Formula Weight | 423.1464 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | Ethyl ([4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino)ethyl]phenyl]sulphonyl)carbamate |
| Grade | HPLC |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?