missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 82586-62-7 |
| Molecular Formula | C12 H15 N O4 . Cl H |
| Quantity | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(=O)O |
| IUPAC Name | (3S)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 273.713 |
| Formula Weight | 273.077 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?