missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Pyridinealdoxime, 98%, ACROS Organics™

Codice prodotto. 10068541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10068541 5 g Glass bottle 5g
10295370 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10068541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131800050
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 1193-92-6
Molecular Formula C6H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 122.13
MDL Number MFCD00006409,MFCD00006409
InChI Key YBKOPFQCLSPTPV-VMPITWQZSA-N
Synonym nicotinaldoxime, 3-pyridinealdoxime, nicotinaldehyde oxime, pyridine-3-aldoxime, 3-pyridinecarboxaldehyde, oxime, nicotinaldehyde, oxime, 3-pyridine-aldoxime, pyridine, 3-formyl-, oxime, hydroxyimino-3-pyridylmethane, pyridinaldoxim
PubChem CID 5371219
IUPAC Name (E)-N-[(pyridin-3-yl)methylidene]hydroxylamine
SMILES O\N=C\C1=CC=CN=C1

Specifica

CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 149°C to 153°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 122.13
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Fine Crystalline Powder
Chemical Name or Material 3-Pyridinealdoxime, 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.