missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10031004
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
10031004 1 g Amber Glass Bottle 1g
10163454 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10031004 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC37601DA
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 898289-01-5
Molecular Formula C11H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 206.245
MDL Number MFCD09025831
InChI Key QIWMAMIMWHCYGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl picolinic acid, 3-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-1-piperidinyl
PubChem CID 18525731
IUPAC Name 3-piperidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1CCN(CC1)C2=C(N=CC=C2)C(=O)O

Spécification

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 206.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.