missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Penten-2-one, TRC

Codice prodotto. 30179345
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30179345 1 g 1g
30179590 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30179345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2377901G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 625-33-2
Molecular Formula C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Synonym 2-Oxo-3-pentene, 2-Penten-4-one, Ethylideneacetone, Methyl 1-Propenyl Ketone, Methyl Propenyl Ketone, NSC 61468
SMILES CC(/C=C/C)=O

Specifica

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Chemical Name or Material 3-Penten-2-one
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.