missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Methylthio)propionic acid, 98%

Artikelnummer. 11393406
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11393406 10 g 10g
11303416 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11393406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12861.09
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Formats

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 646-01-5 | C4H8O2S | 120.166 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 646-01-5
Molecular Formula C4H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 120.166
MDL Number MFCD00059635
InChI Key CAOMCZAIALVUPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio propionic acid, 3-methylthiopropionate, 3-methylthiopropionic acid, 4-thiapentanoic acid, 3-methylsulfanyl propanoic acid, propanoic acid, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropionic acid, unii-f523ali47d, 3-methylthio propanoic acid, propionic acid, 3-methylthio
PubChem CID 563
ChEBI CHEBI:1438
IUPAC Name 3-methylsulfanylpropanoic acid
SMILES CSCCC(=O)O

Spezifikation

Melting Point ∼16°C
Density 1.16
Boiling Point 244°C to 247°C
Flash Point 104°C (219°F)
Odor Unpleasant
Linear Formula CH3S(CH2)2CO2H
Refractive Index 1.4885
Quantity 10 g
UN Number UN3265
Beilstein 1743054
Formula Weight 120.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-(Methylthio)propionic acid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Methylthio)propionic acid
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 C
Gefahrenhinweis
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H318-Causes serious eye damage.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Methylthio)propionic acid

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.