missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylcrotonylglycine, MedChemExpress

Codice prodotto. 16434768
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
16434768 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16434768 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113232

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress 3-Methylcrotonylglycine is an acyl glycine, a normal amino acid metabolite found in urine.

3-Methylcrotonylglycine is an acyl glycine, a normal amino acid metabolite found in urine.

Specifica

Chemical Name or Material 3-Methylcrotonylglycine
CAS 33008-07-0
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C7H11NO3
Solubility Information DMSO : 250 mg/mL (1590.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (79.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(/C=C(C)\C)=O
Molecular Weight (g/mol) 157.17
Quantity 10 mg
Formula Weight 157.17
Percent Purity 99.25%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.