missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ 3-Methoxypropylamine, 99%
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 5332-73-0 |
| Melting Point | <-70° |
| Density | 0.872 |
| Boiling Point | 117-119° |
| Flash Point | 27°(81°F) |
| Molecular Formula | C4H11NO |
| MDL Number | MFCD00014831 |
| Quantity | 1000 mL |
| UN Number | UN2734 |
| Synonym | 1-Amino-3-methoxypropane; |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?