missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester, TRC

Product Code. 30341436
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Dimensione della confezione
30341436 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30341436 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB189455100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material 3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester
CAS 102928-38-1
Molecular Formula C10H9O4I
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(I)c1C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl 3-iodobenzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 320.08
Formula Weight 319.9546
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.