missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 31055-19-3 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C7 H9 N3 O3 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Imp. E (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9N3O3/c1-2-13-7(12)5-3-9-10-6(5)8-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cn[nH]c1NC=O |
| IUPAC Name | ethyl 5-formamido-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 183.16 |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?