missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluorocatechol, 99%

Artikelnummer. 11449667
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11449667 1 g 1g
11459667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11449667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22145.03
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Formats

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 363-52-0 | C6H5FO2 | 128.10 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 363-52-0
Molecular Formula C6H5FO2
Molecular Weight (g/mol) 128.10
MDL Number MFCD00042582
InChI Key DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
PubChem CID 67764
ChEBI CHEBI:39876
IUPAC Name 3-fluorobenzene-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC(F)=C1O

Spezifikation

Melting Point 71°C to 73°C
Quantity 1 g
UN Number UN1759
Beilstein 2436074
Formula Weight 128.1
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 3-Fluorocatechol

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.