missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, LoGiCal
Description
3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 3-ethyl 5-methyl (4 RS)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-2-[(2-[(2-(methylcarbamoyl)benzoyl)amino]ethoxy)methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 721958-72-1 |
| Analyte or Component Names | 3-ethyl 5-methyl (4 RS)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-2-[(2-[(2-(methylcarbamoyl)benzoyl)amino]ethoxy)methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C29 H32 Cl N3 O7 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. B (EP), Amlodipine Imp. B (EP), 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound B, Amlodipine Besilate Impurity B, Amlodipine Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1 S/C29H32ClN3O7/c1-5-40-29(37)25-22(16-39-15-14-32-27(35)19-11-7-6-10-18(19)26(34)31-3)33-17(2)23(28(36)38-4)24(25)20-12-8-9-13-21(20)30/h6-13,24,33 H,5,14-16H2,1-4H3,(H,31,34)(H,32,35) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)c2ccccc2C(=O)NC)NC(=C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC)C |
| IUPAC Name | 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-methyl-6-[2-[[2-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]ethoxymethyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Spot an opportunity for improvement?