missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromothiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10142754
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10142754 25 g 25g
10293802 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10142754 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SEW01928EB
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 930-96-1
Molecular Formula C5H3BrOS
Molecular Weight (g/mol) 191.04
MDL Number MFCD00126680
InChI Key BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-bromo-2-formylthiophene, 3-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 3-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 3-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-bromo, bromothiophenecarbaldehyde, 3-bromothiophene-2-aldehyde, pubchem5327, acmc-209rjz
PubChem CID 2797079
IUPAC Name 3-bromothiophene-2-carbaldehyde
SMILES BrC1=C(SC=C1)C=O

Spécification

CAS Min % 97.0
Density 1.81g/mL
Assay Percent Range 97%
Quantity 25 g
Formula Weight 191.05
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.