missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30348733
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30348733 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30348733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6867502.5MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile
CAS 97483-77-7
Molecular Formula C6 H3 Br N2
Quantity 2.5 mg
Synonym 2-Pyridinecarbonitrile, 5-bromo-, 5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-cyanopyridine, 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine, 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromopyridine-2-carbonitrile
InChI Formula InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
SMILES Brc1ccc(nc1)C#N
IUPAC Name 5-bromopyridine-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 183.01
Formula Weight 181.948
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.