missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Aminooxy)-1-propanethiol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30310905
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Packungsgröße:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30310905 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30310905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61891050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 3-(Aminooxy)-1-propanethiol Hydrochloride
CAS 1071-99-4
Molecular Formula C3 H9 N O S . Cl H
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H9NOS.ClH/c4-5-2-1-3-6;/h6H,1-4H2;1H
SMILES Cl.NOCCCS
IUPAC Name O-(3-sulfanylpropyl)hydroxylamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 143.64
Formula Weight 143.0172
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.