missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dimethoxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 3,5-Dimethoxypyridine |
| CAS | 18677-48-0 |
| Molecular Formula | C7 H9 N O2 |
| Quantity | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9NO2/c1-9-6-3-7(10-2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cncc(OC)c1 |
| IUPAC Name | 3,5-dimethoxypyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.15 |
| Formula Weight | 139.0633 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?