missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dichloro-2,6-difluoro-4-pyridineacetic acid, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 15408695
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
This item is not returnable. View return policy

Produktkod. 15408695

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H33892.MD

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1006302-79-9
Molecular Formula C7H3Cl2F2NO2
Molecular Weight (g/mol) 242.00
MDL Number MFCD20040118
InChI Key SGLXACHKHUYVJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-2,6-difluoro-4-pyridineacetic acid, 3,5-dichloro-2,6-difluoropyridin-4-yl acetic acid, 2-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridin-4-yl acetic acid
PubChem CID 59184770
IUPAC Name 2-(3,5-dichloro-2,6-difluoropyridin-4-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=C(Cl)C(F)=NC(F)=C1Cl

Specifikationer

Melting Point 153°C to 157°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 242.01
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,5-Dichloro-2,6-difluoro-4-pyridineacetic acid
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.