missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC

Product Code. 30012593
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
1 g
Unit Size:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30012593 50 mg 50mg
30006788 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012593 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD45169550MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2150-43-8
Molecular Formula C8 H8 O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Synonym Benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, Protocatechuic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, Methyl protocatechuate, NSC 146458
IUPAC Name methyl 3,4-dihydroxybenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(O)c1

Spezifikation

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4,9-10H,1H3
Formula Weight 168.0423
Chemical Name or Material 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.