missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dichlorobenzyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2 |
| Formula Weight | 193.9457 |
| Chemical Name or Material | alpha,3,4-Trichlorotoluene |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?