missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dichlorobenzophenone, TRC

Product Code. 30377501
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30377501 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30377501 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4319655G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 3,4-Dichlorobenzophenone
CAS 6284-79-3
Molecular Formula C13H8Cl2O
Quantity 5 g
Synonym Benzophenone, 3,4-dichloro- (6CI,8CI), (3,4-Dichlorophenyl)phenylmethanone, (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone, 3,4-Dichlorophenyl phenyl ketone, NSC 5249, Phenyl 3,4-dichlorophenyl ketone
InChI Formula InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)c2ccccc2
IUPAC Name (3,4-dichlorophenyl)-phenylmethanone
Molecular Weight (g/mol) 251.11
Formula Weight 249.9952
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.