missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(4-Chlorophenoxy)pentane-2,4-dione, Tech., Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 1 g |
| Linear Formula | ClC6H4OCHC(O)CH32 |
| Formula Weight | 226.66 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grade | Technical |
| Chemical Name or Material | 3-(4-Chlorophenoxy)pentane-2, 4-dione |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?