missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3-Dimethylacrylic acid, 98%

Codice prodotto. 11379539
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11379539

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16865.14

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 541-47-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol

Chemical Intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Chemical Intermediates.

Solubility
Soluble in water, and methanol.

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 541-47-9
Molecular Formula C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.117
MDL Number MFCD00004366
InChI Key YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylacrylic acid, senecioic acid, 3-methylcrotonic acid, 3-methyl-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 3-methyl, senecic acid, beta,beta-dimethylacrylic acid, crotonic acid, 3-methyl, beta,beta-dimethacrylic acid, beta-methylcrotonic acid
PubChem CID 10931
ChEBI CHEBI:37127
IUPAC Name 3-methylbut-2-enoic acid
SMILES CC(=CC(=O)O)C

Specifica

Melting Point 66°C to 68°C
Density 0.969
Boiling Point 198°C to 200°C
Flash Point 93°C (199°F)
Quantity 25 g
UN Number UN3261
Beilstein 1720305
Solubility Information Soluble in water,and methanol.
Formula Weight 100.12
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3,3-Dimethylacrylic acid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato