Learn More
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 135°C to 139°C |
| Color | Beige-Brown to Pink |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Merck Index | 15, 2992 |
| Formula Weight | 244.29 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.