missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-propanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-propanoic Acid |
| CAS | 109089-77-2 |
| Molecular Formula | C17 H18 O3 |
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H18O3/c1-12-8-9-16(20-2)15(10-12)14(11-17(18)19)13-6-4-3-5-7-13/h3-10,14H,11H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | COc1ccc(C)cc1C(CC(=O)O)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.32 |
| Formula Weight | 270.1256 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?