missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2S)-2-Amino-hexanedioic Acid, TRC

Código de producto. 17993175
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
17993175 250 mg 250mg
17931905 500 mg 500mg
17901475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17993175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA609970250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1118-90-7
Molecular Formula C6 H11 N O4
Synonym (2S)-2-Aminohexanedioic Acid∣Hexanedioic acid, 2-amino-, (S)-∣Hexanedioic acid, 2-amino-, L- (8CI)∣(2S)-2-Aminohexanedioic acid∣(S)-2-Aminoadipic acid∣(S)-2-Aminohexanedioic acid∣L-2-Aminoadipic acid∣L-Aminoadipic acid∣L-α-Aminoadipate∣L-α-Aminoadipic acid

Especificaciones

Quantity 250 mg
Shipping Condition Room Temperature
Formula Weight 161.0688
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Chemical Name or Material L-2-Aminoadipic acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.