missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
28-O-Formyl Rapamycin (>80%), TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 28-O-Formyl Rapamycin |
| Analyte or Component Names | 28-O-Formyl Rapamycin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C52 H79 N O14 |
| Synonym | (3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,27R,34aS)-27-hydroxy-3-((2R)-1-((3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)propan-2-yl)-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-1,5,11,28,29-pentaoxo-1,4,5,6,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,34a-tetracosahydro-3H-23,27-epoxypyrido[2,1-c][1]oxa[4]azacyclohentriacontin-9-yl formate |
| InChI Formula | InChI=1S/C52H79NO14/c1-31-16-12-11-13-17-32(2)43(62-8)28-39-21-19-37(7)52(61,67-39)49(58)50(59)53-23-15-14-18-40(53)51(60)66-44(34(4)26-38-20-22-41(55)45(27-38)63-9)29-42(56)33(3)25-36(6)47(65-30-54)48(64-10)46(57)35(5)24-31/h11-13,16-17,25,30-31,33-35,37-41,43-45,47-48,55,61H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,32-17+,36-25+/t31-,33?,34-,35-,37-,38?,39+,40+,41-,43+,44+,45-,47-,48+,52-/m1/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CO[C@@H]1CC(C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](OC=O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1O |
| IUPAC Name | [(1R,9S,12S,15R,16E,18R,19R,21R,23S,24E,26E,28E,30S,32S,35R)-1-hydroxy-12-[(2R)-1-[(3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]propan-2-yl]-19,30-dimethoxy-15,17,21,23,29,35-hexamethyl-2,3,10,14,20-pentaoxo-11,36-dioxa-4-azatricyclo[30.3.1.04,9]hexatriaconta-16,24,26,28-tetraen-18-yl] formate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?