missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fisher Chemical 25KG BORIC ACID 99.8 % FOR ANALYSIS

Brand:  Fisher Chemical B/3800/70


25KG BORIC ACID 99.8 % FOR ANALYSIS

Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 10325600

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £1375.00
    £1330.45 / 25kg
    Save £44.55
    3% Off

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Beskrivelse

Beskrivelse

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
Sikkerhed og håndtering

Sikkerhed og håndtering

Produktidentifikator
  • Boric acid

Signalord
  • Danger

Farekategori
  • Reproductive toxicity Category 1B

Faresætning
  • H360FD-May damage fertility. May damage the unborn child.

Sikkerhedssætning
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.