Learn More
Value Plastics 200 Series Hose Barb Fittings, Y
Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
:
25 Hose Barb Y Union Fitting PP 1/8 in.
Description
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Barbed ridges provide secure grip on the inside of fle in., ible tubing. Constructed of USP compliant polypropylene
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Packaging Quantity | 25/Pk. |
| Outlet Port | Hose Barb Y |
| Sterilization Method | Gamma radiation, ethylene oxide (EtO), E-beam, and autoclave |
| Shape | Y |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur